Kaliumtetrachloroplatinat(II), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Dikaliumtetrachloroplatinat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
520853-1G 520853-25G 520853-5G
SIAL520853-1GEA 195 EUR
SIAL520853-1G SIAL520853-25G SIAL520853-5G
Kaliumtetrachloroplatinat(II), Sigma-Aldrich®
Kaliumtetrachloroplatinat(II)
Formel: Cl₄K₂Pt
Molecular Weight: 415,09 g/mol
Siedepunkt: 35…40 °C (20 mmHg)
Schmelzpunkt: 265 °C
Dichte: 3,38 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00011378
CAS-Nummer: 10025-99-7
EINECS: 233-050-9
UN: 3288
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,07855