di-Kaliumhexachloroplatinat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: Kaliumhexachloroplatinat(IV)

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

206067-1G 206067-25G
SIAL206067-1GEA 117 EUR
SIAL206067-1G SIAL206067-25G
di-Kaliumhexachloroplatinat, Sigma-Aldrich®
di-Kaliumhexachloroplatinat
Formel: K₂PtCl₆
Molecular Weight: 485,99 g/mol
Schmelzpunkt: 250 °C
Dichte: 3,344 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011389
CAS-Nummer: 16921-30-5
EINECS: 240-979-3
UN: 3290
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,07720

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR