di-Kaliumhexachloroplatinat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Kaliumhexachloroplatinat(IV)
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
379859-1G 379859-5G
SIAL379859-1GEA 256 EUR
SIAL379859-1G SIAL379859-5G
di-Kaliumhexachloroplatinat, Sigma-Aldrich®
di-Kaliumhexachloroplatinat
Formel: K₂PtCl₆
Molecular Weight: 485,99 g/mol
Schmelzpunkt: 250 °C
Dichte: 3,344 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011389
CAS-Nummer: 16921-30-5
EINECS: 240-979-3
UN: 3290
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,07720