di-Kaliumhexachloroplatinat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Kaliumhexachloroplatinat(IV)
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
520861-1G
520861-5G
SIAL520861-1GEA
144
EUR
SIAL520861-1G
SIAL520861-5G
di-Kaliumhexachloroplatinat, Sigma-Aldrich®
di-Kaliumhexachloroplatinat
Formel:
K₂PtCl₆ Molecular Weight: 485,99 g/mol Schmelzpunkt: 250 °C Dichte: 3,344 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011389 CAS-Nummer: 16921-30-5 EINECS: 240-979-3 UN: 3290 ADR: 6.1,II Merck Index: 13,07720 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...