Kaliumhexaiodoplatinat(IV) (≥18,2% Pt)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
12642.03
12642.06
12642.03EA
112
EUR
12642.03
12642.06
Kaliumhexaiodoplatinat(IV) (≥18,2% Pt)
Kaliumhexaiodoplatinat(IV)
CAS No.: 16905-14-9
Molecular Formula: K2PtI6
Formula Weight: 1034.72
Physical Form: Crystalline
MDL No.: MFCD00049660
Formel:
I₆K₂Pt Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00049660 CAS-Nummer: 16905-14-9 EINECS: 240-954-7 |