Natriumthiosulfat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: di-Natriumthiosulfat, Antichlor, Fixiersalz, Natriumhyposulfit

MQ100

563188-100G 563188-25G
SIAL563188-100GEA 745 EUR
SIAL563188-100G SIAL563188-25G
Natriumthiosulfat, Sigma-Aldrich®
Natriumthiosulfat
Formel: Na₂S₂O₃
Molecular Weight: 158.11 g/mol
Siedepunkt: 100
Schmelzpunkt: 48
Dichte: 1.66 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003499
CAS-Nummer: 7772-98-7
EINECS: 231-867-5
Merck Index: 12,08844

Bestellen

TECHNISCHE DATEN

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR