Kaliumdisulfit 97%, reinst
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: KaliummetabisulfitDikaliumdisulfitdi-KaliumdisulfitKaliumpyrosulfit
ACRO418275000EA 39.5 EUR
ACRO418275000 ACRO418270250 ACRO418270025
Kaliumdisulfit 97%, reinst
Kaliumdisulfit
Formel: K₂O₅S₂
Molecular Weight: 222,33 g/mol
Schmelzpunkt: 150 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00167605
CAS-Nummer: 16731-55-8
EINECS: 240-795-3
Merck Index: 13,07729
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Titration Iodimetric ≥96.0 %
Arsenic (As) ≤1 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Selenium (Se) ≤1 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm