Kaliumdisulfit ≥95%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Kaliummetabisulfit, di-Kaliumdisulfit, Dikaliumdisulfit, Kaliumpyrosulfit
43908.22 43908.36 43908.A3
43908.22EA 43.3 EUR
43908.22 43908.36 43908.A3
Kaliumdisulfit ≥95%
Kaliumdisulfit
Purity: 95+% CAS No.: 16731-55-8 Molecular Formula: K2S2O5 Formula Weight: 222.32 Physical Form: Powder Sensitivity: Air Sensitive Appearance: White Odour: Pungent Melting Point: 190° dec. Merck Reference: 14,7645 MDL No.: MFCD00167605
Formel: K₂O₅S₂
Molecular Weight: 222,33 g/mol
Schmelzpunkt: 190 °C (Zersetzung)
Dichte: 1,2 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00167605
CAS-Nummer: 16731-55-8
EINECS: 240-795-3
Merck Index: 14,7645