Kaliumdisulfit, reinst
Lieferant: Bernd Kraft
|
Gefahr
|
Synonyme:
Kaliummetabisulfit, di-Kaliumdisulfit, Dikaliumdisulfit, Kaliumpyrosulfit
06165.3600
06165.2600
06165.5600
KRAF06165.3600EA
43.3
EUR
KRAF06165.3600
KRAF06165.2600
KRAF06165.5600
Kaliumdisulfit, reinst
Kaliumdisulfit
Formel:
K₂O₅S₂ Molecular Weight: 222,33 g/mol Schmelzpunkt: 190 °C Dichte: 1,2 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00167605 CAS-Nummer: 16731-55-8 EINECS: 240-795-3 Merck Index: 13,07729 |