Kaliumdisulfit, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., NF, E224, SAFC®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Kaliummetabisulfit, di-Kaliumdisulfit, Dikaliumdisulfit, Kaliumpyrosulfit
1.05056.5000 1.05056.9029
1.05056.5000EA 1060 EUR
1.05056.5000 1.05056.9029
Kaliumdisulfit, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., NF, E224, SAFC®
Kaliumdisulfit
Formel: K₂O₅S₂
Molecular Weight: 222,33 g/mol
Schmelzpunkt: 190 °C
Dichte: 1,2 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00167605
CAS-Nummer: 16731-55-8
EINECS: 240-795-3
Merck Index: 13,07729