Kaliumdisulfit, EMSURE® zur Analyse, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
1.05057.0500 1.05057.1000 1.05057.2500
1.05057.0500EA 48.6 EUR
1.05057.0500 1.05057.1000 1.05057.2500
Kaliumdisulfit, EMSURE® zur Analyse, Supelco®
Kaliumdisulfit
Formel: K₂O₅S₂
Schmelzpunkt: 190 °C
Dichte: 1,2 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00167605
CAS-Nummer: 16731-55-8
EINECS: 240-795-3
Merck Index: 13,07729
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 450 g/l (20 °C)
Melting Point 150 °C (decomposition)
Molar Mass 222.33 g/mol
Bulk Density 1000 - 1300 kg/m3
Density 2.34 g/cm3
pH 3.0 - 4.5 (50 g/l, H2O, 20 °C)