Kaliumperoxodisulfat ≥99,0% ACS
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: di-KaliumperoxodisulfatPeroxydischwefelsäure DikaliumsalzKaliumpersulfat
13145.30EA 47.9 EUR
13145.30 13145.A1
Kaliumperoxodisulfat ≥99,0% ACS
Kaliumperoxodisulfat
A polymerization accelerant for PAGE gels
Formel: K₂S₂O₈
Molecular Weight: 270,32 g/mol
Schmelzpunkt: 100 °C (Zersetzung)
Dichte: 2,477
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011386
CAS-Nummer: 7727-21-1
EINECS: 231-781-8
UN: 1492
ADR: 5.1,III
Merck Index: 14,7656