Kaliumperoxodisulfat, BAKER ANALYZED®, Laborreagens, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
|
Gefahr
|
Synonyme:
di-Kaliumperoxodisulfat
, Peroxydischwefelsäure Dikaliumsalz
, Kaliumpersulfat
0239.5000EA
308.38
EUR
0239.5000
0239.1000
Kaliumperoxodisulfat, BAKER ANALYZED®, Laborreagens, J.T.Baker®
Kaliumperoxodisulfat
Formel:
K₂S₂O₈ Molecular Weight: 270,32 g/mol Schmelzpunkt: 100 °C Dichte: 2,477 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011386 CAS-Nummer: 7727-21-1 EINECS: 231-781-8 UN: 1492 ADR: 5.1,III Merck Index: 13,07741 |
Spezifikation Testergebnisse
Assay | min. 99.0 % |
Chloride (Cl) | max. 0.001 % |
Iron (Fe) | max. 5 ppm |
Manganese (Mn) | max. 2 ppm |
Heavy Metals (as Pb) | max. 0.001 % |
Insoluble Matter | max. 0.005 % |
Nitrogen Compounds (as N) | max. 0.05 % |