Kaliumperoxodisulfat analytisches Reagens

Lieferant: Bernd Kraft
Gefahr

Synonyme: di-Kaliumperoxodisulfat, Kaliumpersulfat, Peroxydischwefelsäure Dikaliumsalz

15271.3600 15271.5600 15271.0600 15271.2600
KRAF15271.3600EA 90.3 EUR
KRAF15271.3600 KRAF15271.5600 KRAF15271.0600 KRAF15271.2600
Kaliumperoxodisulfat analytisches Reagens
Kaliumperoxodisulfat
Formel: K₂S₂O₈
Molecular Weight: 270,32 g/mol
Schmelzpunkt: 100 °C
Dichte: 2,477 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011386
CAS-Nummer: 7727-21-1
EINECS: 231-781-8
UN: 1492
ADR: 5.1,III
Merck Index: 13,07741

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR