Kaliumperoxodisulfat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
60489-1KG-F 60489-250G-F
SIAL60489-1KG-FEA 124 EUR
SIAL60489-1KG-F SIAL60489-250G-F
Kaliumperoxodisulfat, Sigma-Aldrich®
Kaliumperoxodisulfat
Formel: K₂S₂O₈
Schmelzpunkt: 100 °C
Dichte: 2,477 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011386
CAS-Nummer: 7727-21-1
EINECS: 231-781-8
UN: 1492
ADR: 5.1,III
Merck Index: 13,07741