Natriumperoxodisulfat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Peroxydischwefelsäure Dinatriumsalz, di-Natriumperoxodisulfat, Natriumpersulfat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
S6172-1KG
S6172-250G
SIALS6172-1KGEA
278
EUR
SIALS6172-1KG
SIALS6172-250G
Natriumperoxodisulfat, Sigma-Aldrich®
Natriumperoxodisulfat
Formel:
Na₂S₂O₈ Schmelzpunkt: 100 °C Dichte: 2,4 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003501 CAS-Nummer: 7775-27-1 EINECS: 231-892-1 UN: 1505 ADR: 5.1,III Merck Index: 13,08729 |