Kaliumthiocyanat 99,0, AnalaR NORMAPUR® zA
Lieferant: VWR Chemicals
|
Achtung
|
Synonyme:
Kaliumrhodanid, Kaliumsulfocyanid
27035.230EA
78.9
EUR
27035.230
27035.460
Kaliumthiocyanat 99,0, AnalaR NORMAPUR® zA
Kaliumthiocyanat
Formel:
KSCN Molecular Weight: 97.18 g/mol Siedepunkt: 500 Schmelzpunkt: 175 Dichte: 1.61 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011413 CAS-Nummer: 333-20-0 EINECS: 206-370-1 Merck Index: 12,07866 |
Spezifikation Testergebnisse
Assay | Min. 99.0 % |
pH (25°C; 5 %) | 5.3 - 8.5 |
Heavy metals (as Pb) | Max. 5 ppm |
In Wasser unlösliche Anteile | Max. 100 ppm |
Iod reduzierende Substanzen (als I) | Max. 0,025 % |
Cl (Chlorid) | Max. 50 ppm |
NH4 (Ammonium) | Max. 20 ppm |
S (Sulfid) | Max. 10 ppm |
SO4 (Sulfat) | Max. 20 ppm |
Cu (Kupfer) | Max. 2 ppm |
Fe (Eisen) | Max. 1 ppm |
Na (Natrium) | Max. 50 ppm |
Pb (Blei) | Max. 2 ppm |
Konform zu ACS | Entspricht |
Konform zu Reag. Ph.Eur. | Entspricht |
Conforms to Reag. Ph.Eur. | Passes test |