Natriumselenat, BioXtra, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
MQ200
S8295-10G
S8295-25G
SIALS8295-10GEA
102
EUR
SIALS8295-10G
SIALS8295-25G
Natriumselenat, BioXtra, Sigma-Aldrich®
Sodium selenate
Formel:
Na₂O₄Se Molecular Weight: 188.94 g/mol Dichte: 3.098 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003490 CAS-Nummer: 13410-01-0 EINECS: 236-501-8 UN: 2630 ADR: 6.1 I Merck Index: 12,08820 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance (Color) | White to Off White |
Appearance (Form) | Powder |
Insoluble matter | ≤ 0.1 % |
Chloride Content | ≤ 0.05 % |
Aluminum (Al) | ≤ 0.0005 % |
Phosphorus (P) | ≤ 0.01 % |
Lead (Pb) | ≤ 0.001 % |
Iron (Fe) | ≤ 0.0005 % |
Copper (Cu) | ≤ 0.0005 % |
Zinc (Zn) | ≤ 0.0005 % |
Calcium (Ca) | ≤ 0.005 % |
Magnesium (Mg) | ≤ 0.0005 % |
Potassium (K) | ≤ 0.02 % |
Ammonia (NH4) | ≤ 0.05 % |
Sulfate (SO4) | ≤ 0.1 % |
Selenium (Se) | > 41 % |