Natriumsulfit, wasserfrei ≥98% ACS
Lieferant: VWR Chemicals
0628-1KGEA 175 EUR
0628-1KG 0628-2.5KG 0628-500G
Natriumsulfit, wasserfrei ≥98% ACS
Sodium sulphite
Formel: Na₂SO₃
Molecular Weight: 126.04 g/mol
Schmelzpunkt: 500 °C
Dichte: 2.63 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003503
CAS-Nummer: 7757-83-7
EINECS: 231-821-4
REACH: 01-2119537420-49
Merck Index: 13,08757
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Chloride < 0,02%
Test auf freie Säure pass
Schwermetalle (als Pb) ≤ 0,001%
Insolubles ≤ 0,005%
Iron ≤ 0,001%
Purity ≥ 98%
Titrierbare freie Base ≤ 0,03 meq/g