Kaliumsulfat ≥99,0% ACS
Lieferant: Thermo Scientific
14311.A3EA
115
EUR
14311.A3
14311.36
Kaliumsulfat ≥99,0% ACS
Potassium sulphate
Formel:
K₂SO₄ Molecular Weight: 174,26 g/mol Siedepunkt: 1689 °C Schmelzpunkt: 1069 °C Dichte: 2,662 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011388 CAS-Nummer: 7778-80-5 EINECS: 231-915-5 Merck Index: 14,7674 |