Kaliumsulfat ≥99,99% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
30485.06 30485.14 30485.22
30485.06EA 44.7 EUR
30485.06 30485.14 30485.22
Kaliumsulfat ≥99,99% (Metall-Basis)
Potassium sulphate
Purity: 99.99% CAS No.: 7778-80-5 Molecular Formula: K2SO4 Formula Weight: 174.27 Physical Form: Powder Density: 2.662 Melting Point: 1069° Boiling Point: 1689° Merck Reference: 14,7674 MDL No.: MFCD00011388
Formel: K₂SO₄
Molecular Weight: 174.26 g/mol
Siedepunkt: 1689 °C
Schmelzpunkt: 1069
Dichte: 2.662
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011388
CAS-Nummer: 7778-80-5
EINECS: 231-915-5
Merck Index: 14,7674