Kaliumsulfat analytisches Reagens

Lieferant: Bernd Kraft

06170.1600 06170.3600 06170.2600 06170.5600 06170.6600 06170.7500
KRAF06170.1600EA 34.7 EUR
KRAF06170.1600 KRAF06170.3600 KRAF06170.2600 KRAF06170.5600 KRAF06170.6600 KRAF06170.7500
Kaliumsulfat analytisches Reagens
Potassium sulphate
Formel: K₂SO₄
Siedepunkt: 1698 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1069 °C
Dichte: 2,66 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011388
CAS-Nummer: 7778-80-5
EINECS: 231-915-5
Merck Index: 13,07759

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR