Kaliumsulfat 99,0-101,0% (alkalimetrisch, berechnet an wasserfreien Substanzen), EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., JP, BP, reinst geeignet für die Verwendung als Trägerstoff, SAFC®
Lieferant: Merck
1.05150.1000 1.05150.9029
1.05150.1000EA 0 EUR
1.05150.1000 1.05150.9029
Kaliumsulfat 99,0-101,0% (alkalimetrisch, berechnet an wasserfreien Substanzen), EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., JP, BP, reinst geeignet für die Verwendung als Trägerstoff, SAFC®
Potassium sulphate
Formel: K₂SO₄
Siedepunkt: 1698 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1069 °C
Dichte: 2,66 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011388
CAS-Nummer: 7778-80-5
EINECS: 231-915-5
Merck Index: 13,07759