Kaliumsulfat, Pulver, EMPROVE® EXPERT E515, Ph. Eur., JP, BP, reinst geeignet für die Verwendung als Trägerstoff, SAFC®
Lieferant: Merck
1.05151.9029 1.05151.1000
1.05151.9029EA 0 EUR
1.05151.9029 1.05151.1000
Kaliumsulfat, Pulver, EMPROVE® EXPERT E515, Ph. Eur., JP, BP, reinst geeignet für die Verwendung als Trägerstoff, SAFC®
Potassium sulphate
Formel: K₂SO₄
Siedepunkt: 1698 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1069 °C
Dichte: 2,66 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011388
CAS-Nummer: 7778-80-5
EINECS: 231-915-5
Merck Index: 13,07759