Kaliumsulfat, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. zur Analyse, Supelco®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
1.05153.0500 1.05153.1000 1.05153.5000 1.05153.9025
1.05153.0500EA 52 EUR
1.05153.0500 1.05153.1000 1.05153.5000 1.05153.9025
Kaliumsulfat, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. zur Analyse, Supelco®
Potassium sulphate
Formel: K₂SO₄
Molecular Weight: 174.26 g/mol
Siedepunkt: 1698
Schmelzpunkt: 1069
Dichte: 2.66 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011388
CAS-Nummer: 7778-80-5
EINECS: 231-915-5
Merck Index: 13,07759
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 111 g/l (20 °C)
Melting Point 1069 °C
Molar Mass 174.26 g/mol
Bulk Density 800 kg/m3
Boiling Point 1689 °C (1013 hPa)
Density 2.66 g/cm3 (20 °C)
pH 5.5 - 8.5 (50 g/l, H2O, 20 °C)