Kaliumsulfat ≥99%, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
26994.293EA 51.3 EUR
26994.293 26994.362 26994.460
Kaliumsulfat ≥99%, GPR RECTAPUR®
Potassium sulphate
Formel: K₂SO₄
Molecular Weight: 174,26 g/mol
Siedepunkt: 1698 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1069 °C
Dichte: 2,66 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011388
CAS-Nummer: 7778-80-5
EINECS: 231-915-5
Merck Index: 13,07759
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 99 %
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Cl (Chloride) Max. 50 ppm
NH4 (Ammonium) Max. 20 ppm
NO3 (Nitrate) Max. 50 ppm
Fe (Iron) Max. 10 ppm