Rubidiumsulfat ≥99,8% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
10567.09 10567.18
10567.09EA 49.9 EUR
10567.09 10567.18
Rubidiumsulfat ≥99,8% (Metall-Basis)
Rubidium sulphate
Purity: 99.8% CAS No.: 7488-54-2 Molecular Formula: Rb2SO4 Formula Weight: 267.00 Physical Form: -20 Mesh Powder Density: 3.613 Refractive Index: 1.513 Odour: Odourless Melting Point: 1050° MDL No.: MFCD00011190
Formel: O₄Rb₂S
Molecular Weight: 267 g/mol
Siedepunkt: 1708 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1050 °C
Dichte: 3,613
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011190
CAS-Nummer: 7488-54-2
EINECS: 231-301-7