Natriumorthovanadat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
S6508-10G S6508-250G S6508-50G
SIALS6508-10GEA 61.5 EUR
SIALS6508-10G SIALS6508-250G SIALS6508-50G
Natriumorthovanadat, Sigma-Aldrich®
Natriumorthovanadat
Formel: Na₃O₄V
Molecular Weight: 183.91 g/mol
Schmelzpunkt: 850…866 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003511
CAS-Nummer: 13721-39-6
EINECS: 237-287-9