Ammoniumhydrogendifluorid 95% remainder mainly ammonium fluoride
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Ammoniumbifluorid
, Ammoniumhydrogenfluorid
L17237.C4EA
0
EUR
L17237.C4
L17237.22
L17237.0E
L17237.36
Ammoniumhydrogendifluorid 95% remainder mainly ammonium fluoride
Ammoniumhydrogendifluorid
Formel:
NH₄HF₂ Molecular Weight: 57,04 g/mol Siedepunkt: 238 °C (Zersetzung) Schmelzpunkt: 120…122 °C Dichte: 1,500 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00012018 CAS-Nummer: 1341-49-7 EINECS: 215-676-4 UN: 1727 ADR: 8,II Merck Index: 14,498 |