Ammoniumhydrogendifluorid ≥97%, TECHNICAL
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyme: Ammoniumbifluorid, Ammoniumhydrogenfluorid
21253.290EA 81.3 EUR
21253.290 21253.368
Ammoniumhydrogendifluorid ≥97%, TECHNICAL
Ammoniumhydrogendifluorid
Formel: NH₄HF₂
Molecular Weight: 57,04 g/mol
Schmelzpunkt: 127 °C
Dichte: 0,8 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012018
CAS-Nummer: 1341-49-7
EINECS: 215-676-4
UN: 1727
ADR: 8,II
Merck Index: 13,00498
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 97 %