Ammoniumhydrogendifluorid 95%, Reagenzqualität
Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr
Synonyme: Ammoniumbifluorid, Ammoniumhydrogenfluorid
224820-2.5KG 224820-500G
224820-2.5KGEA 422.75 EUR
224820-2.5KG 224820-500G
Ammoniumhydrogendifluorid 95%, Reagenzqualität
Ammoniumhydrogendifluorid
  • ≥95% for general laboratory use.
Formel: NH₄HF₂
Molecular Weight: 57,04 g/mol
Schmelzpunkt: 126 °C (Sublimation point 1,013 hPa)
Dichte: 1,500 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012018
CAS-Nummer: 1341-49-7
EINECS: 215-676-4
UN: 1727
ADR: 8,II
Merck Index: 13,00498
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Identity (IR) complying
Assay of NH₄HF₂ 94.0 - 106.0 %