Ammoniumhydrogendifluorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
455830-100G 455830-25G
SIAL455830-100GEA 363 EUR
SIAL455830-100G SIAL455830-25G
Ammoniumhydrogendifluorid, Sigma-Aldrich®
Ammoniumhydrogendifluorid
Formel: NH₄HF₂
Schmelzpunkt: 127 °C
Dichte: 0,8 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012018
CAS-Nummer: 1341-49-7
EINECS: 215-676-4
UN: 1727
ADR: 8,II
Merck Index: 13,00498