Magnesiumperchlorat ACS trocknungsfördernd
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Anhydron
413465000 413461000
ACRO413465000EA 319 EUR
ACRO413465000 ACRO413461000
Magnesiumperchlorat ACS trocknungsfördernd
Magnesiumperchlorat
Formel: Cl₂MgO₈
Molecular Weight: 223,21 g/mol
Schmelzpunkt: 250 °C
Dichte: 2,21 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011102
CAS-Nummer: 10034-81-8
EINECS: 233-108-3
UN: 1475
ADR: 5.1,II
Merck Index: 13,05702
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder or flakes and/or chunks
Loss on drying ≤8 % (1 g, 190°C)
Suitability (for moisture absorption) Passes test
Titrable base ≤0.025 meq/g
Titrable free acid ≤0.005 meq/g