Bariumcarbonat ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
A13195.0B
A13195.0I
A13195.22
A13195.36
A13195.0BEA
79.4
EUR
A13195.0B
A13195.0I
A13195.22
A13195.36
Bariumcarbonat ≥99%
Barium carbonate
Purity: 99%
CAS No.: 513-77-9
Molecular Formula: CBaO3
Formula Weight: 197.35
Odour: Odourless
Melting Point: 811°
Boiling Point: dec.
Merck Reference: 14,969
MDL No.: MFCD00003448
Formel:
BaCO₃ Molecular Weight: 197,34 g/mol Siedepunkt: Zersetzung Schmelzpunkt: 811 °C Dichte: 4,43 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003448 CAS-Nummer: 513-77-9 EINECS: 208-167-3 UN: 1564 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,969 |