Bariumcarbonat, reinst

Lieferant: Bernd Kraft
Achtung

KRAF15201.0600EA 20.9 EUR
KRAF15201.0600 KRAF15201.1600 KRAF15201.5600 KRAF15201.2600 KRAF15201.3600
Bariumcarbonat, reinst
Barium carbonate
Formel: BaCO₃
Molecular Weight: 197,34 g/mol
Schmelzpunkt: 1350 °C
Dichte: 3,89 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003448
CAS-Nummer: 513-77-9
EINECS: 208-167-3
UN: 1564
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,00972

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR