Bariumcarbonat, Technipur®
Lieferant: Merck
Achtung
1.01711.1000 1.01711.9050
1.01711.1000EA 82.5 EUR
1.01711.1000 1.01711.9050
Bariumcarbonat, Technipur®
Barium carbonate
Formel: BaCO₃
Molecular Weight: 197,34 g/mol
Schmelzpunkt: 1350 °C
Dichte: 3,89 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003448
CAS-Nummer: 513-77-9
EINECS: 208-167-3
UN: 1564
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,00972