Bariumcarbonat, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. zur Analyse, Supelco®
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
1.01714.1000 1.01714.9025
1.01714.1000EA 202 EUR
1.01714.1000 1.01714.9025
Bariumcarbonat, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. zur Analyse, Supelco®
Barium carbonate
Formel: BaCO₃
Molecular Weight: 197.34 g/mol
Schmelzpunkt: 1350
Dichte: 3.89 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003448
CAS-Nummer: 513-77-9
EINECS: 208-167-3
UN: 1564
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,00972
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 0.02 g/l (20 °C)
Melting Point 1450 °C (decomposition)
Molar Mass 197.34 g/mol
Bulk Density 350 kg/m3
Density 4.43 g/cm3 (20 °C)
pH 7 - 8 (0.016 g/l, H2O, 16 °C)
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic Materials