Bariumcarbonat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
SIAL329436-25GEA
130
EUR
SIAL329436-25G
SIAL329436-100G
Bariumcarbonat, Sigma-Aldrich®
Barium carbonate
Formel:
BaCO₃ Molecular Weight: 197,34 g/mol Schmelzpunkt: 1350 °C Dichte: 3,89 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003448 CAS-Nummer: 513-77-9 EINECS: 208-167-3 UN: 1564 ADR: 6.1,III Merck Index: 13,00972 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...