Calciumcarbonat 98+%, schweres Pulver, rein
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: Marmor
124670010 124670025 124670100
ACRO124670010EA 36.3 EUR
ACRO124670010 ACRO124670025 ACRO124670100
Calciumcarbonat 98+%, schweres Pulver, rein
Calciumcarbonat
Formel: CaCO₃
Molecular Weight: 100.09 g/mol
Schmelzpunkt: 825 °C (Zers.)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010906
CAS-Nummer: 471-34-1
EINECS: 207-439-9
Merck Index: 13,01658
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Powder
Titration Complexometric ≥98.0 %
Titration with HClO4 0.40 to 0.60 M
NMR ≥94 %