Calciumcarbonat 99+% ACS
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: Marmor
423515000 423510025 423511000
ACRO423515000EA 65.5 EUR
ACRO423515000 ACRO423510025 ACRO423511000
Calciumcarbonat 99+% ACS
Calciumcarbonat
Formel: CaCO₃
Molecular Weight: 100.09 g/mol
Schmelzpunkt: 825 °C (Zers.)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010906
CAS-Nummer: 471-34-1
EINECS: 207-439-9
Merck Index: 13,01658
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder
Titration Complexometric ≥99.0 % (on dried substance)
Chloride (Cl) ≤0.001 %
Fluoride (F) ≤0.0015 %
Sulfate (SO4) ≤0.01 %
Ammonium (NH4) ≤0.003 %
Barium (Ba) ≤0.01 %
Iron (Fe) ≤0.003 %
Magnesium (Mg) ≤0.02 %
Potassium (K) ≤0.01 %
Sodium (Na) ≤0.1 %
Strontium (Sr) ≤0.1 %
Heavy metals (ICP-OES) ≤0.001 %
Insoluble matter ≤0.01 % (in dilute HCl)