Calciumcarbonat ≥99,0% ACS niedriger Alkali-Gehalt
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: Marmor
36337.30 36337.A1
36337.30EA 57.8 EUR
36337.30 36337.A1
Calciumcarbonat ≥99,0% ACS niedriger Alkali-Gehalt
Calciumcarbonat
Purity: 99.0% min CAS No.: 471-34-1 Molecular Formula: CaCO3 Formula Weight: 100.09 Physical Form: Powder Density: 2.930 Refractive Index: 1.6583 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 800° dec. Merck Reference: 14,1657 MDL No.: MFCD00010906
Formel: CaCO₃
Molecular Weight: 100,09 g/mol
Schmelzpunkt: 800 °C (Zers.)
Dichte: 2,930
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010906
CAS-Nummer: 471-34-1
EINECS: 207-439-9
Merck Index: 14,1657