Calciumcarbonat, wasserfrei, Reagenzqualität
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme:
Marmor
0179-1KGEA
233
EUR
0179-1KG
0179-500G
Calciumcarbonat, wasserfrei, Reagenzqualität
Calciumcarbonat
Formel:
CaCO₃ Molecular Weight: 100.09 g/mol Schmelzpunkt: 825 Dichte: 2.71 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00010906 CAS-Nummer: 471-34-1 EINECS: 207-439-9 Merck Index: 13,01658 |
Spezifikation Testergebnisse
Arsenic | ≤0.0003% |
Fluoride | ≤0.005% |
Heavy Metals | ≤0.003% |
Lead | ≤0.001% |
Loss on Drying | ≤2.0% |
Magnesium and Alkali Salts | ≤1.0% |
Purity | >98% |