Calciumcarbonat 98,5-100,5% (durch Trockensubstanz), Puriss., erfüllt analytische Spezifikationen von BP, FCC, Ph. Eur., USP ,E170, gefällt, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Synonyme: Marmor
12010-2.5KG 12010.9025 12010-1KG 12010-25KG 12010-6X1KG
12010-2.5KGEA 79.92 EUR
12010-2.5KG HONE12010.9025 12010-1KG 12010-25KG 12010-6X1KG
Calciumcarbonat 98,5-100,5% (durch Trockensubstanz), Puriss., erfüllt analytische Spezifikationen von BP, FCC, Ph. Eur., USP ,E170, gefällt, Fluka™
Calciumcarbonat
Formel: CaCO₃
Molecular Weight: 100,09 g/mol
Schmelzpunkt: 825 °C (Zers.)
Dichte: 2,71 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010906
CAS-Nummer: 471-34-1
EINECS: 207-439-9
Merck Index: 13,01658
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay (calculated to the dried substance) 98.5 - 100.5 %
Insoluble in acetic acid Max. 0.2 %
Insoluble in hydrochloric acid Max. 0.2 %
Loss on drying (200°C) Max. 2.0 %
Magnesium and alkali metals Max. 1.0 %
Arsenic (As) Max. 2 ppm
Barium (Ba) Max. 10 ppm
Cadmium (Cd) Max. 1 ppm
Chromium (Cr) Max. 10 ppm
Copper (Cu) Max. 10 ppm
Iron (Fe) Max. 200 ppm
Mercury (Hg) Max. 0.5 ppm
Lead (Pb) Max. 3 ppm
Antimony (Sb) Max. 10 ppm
Zinc (Zn) Max. 10 ppm
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Sb, Cu, Cr, Zn, Ba Max. 100 ppm
Chloride (Cl) Max. 200 ppm
Fluoride (F) Max. 50 ppm
Sulfate (SO₄) Max. 0.2 %
Residual solvents complying