Calciumcarbonat, EMSURE® Reag. Ph. Eur. zur Analyse, Supelco®
Lieferant: Merck
Synonyme: Marmor
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
1.02066.0250 1.02066.1000 1.02066.9050
1.02066.0250EA 50.1 EUR
1.02066.0250 1.02066.1000 1.02066.9050
Calciumcarbonat, EMSURE® Reag. Ph. Eur. zur Analyse, Supelco®
Calciumcarbonat
Formel: CaCO₃
Molecular Weight: 100,09 g/mol
Schmelzpunkt: 825 °C
Dichte: 2,71 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010906
CAS-Nummer: 471-34-1
EINECS: 207-439-9
Merck Index: 13,01658
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 0.014 g/l (20 °C)
Melting Point 825 °C (decomposition)
Molar Mass 100.09 g/mol
Bulk Density 400 - 1400 kg/m3
pH 9.5 - 10.5 (100 g/l, H2O, 20 °C) (slurry)