Strontiumcarbonat ≥99% (max. 1% Ba)
Lieferant: Thermo Scientific
14343.30 14343.A1
14343.30EA 68.1 EUR
14343.30 14343.A1
Strontiumcarbonat ≥99% (max. 1% Ba)
Strontium carbonate
Purity: 99% CAS No.: 1633-05-2 Molecular Formula: SrCO3 Formula Weight: 147.63 Physical Form: -325 Mesh, Typically 1 Micron Powder Density: 3.70 Melting Point: 1100° dec. Merck Reference: 14,8838 MDL No.: MFCD00011250
Formel: CO₃Sr
Molecular Weight: 147,63 g/mol
Siedepunkt: 2647 °C (1 mmHg)
Schmelzpunkt: 1100 °C (Zersetzung)
Dichte: 3,70
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011250
CAS-Nummer: 1633-05-2
EINECS: 216-643-7
Merck Index: 14,8838