Strontiumcarbonat, Technipur®
Lieferant: Merck
1.07861.0500
1.07861.9050
1.07861.0500EA
165
EUR
1.07861.0500
1.07861.9050
Strontiumcarbonat, Technipur®
Strontium carbonate
Formel:
CO₃Sr Siedepunkt: 2647 °C (1 mmHg) Schmelzpunkt: 1768,85 °C Dichte: 3,548 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011250 CAS-Nummer: 1633-05-2 EINECS: 216-643-7 Merck Index: 14,08838 |