Strontiumcarbonat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
204455-100G 204455-25G 204455-5G
SIAL204455-100GEA 474 EUR
SIAL204455-100G SIAL204455-25G SIAL204455-5G
Strontiumcarbonat, Sigma-Aldrich®
Strontium carbonate
Formel: CO₃Sr
Molecular Weight: 147,63 g/mol
Siedepunkt: 2647 °C (1 mmHg)
Schmelzpunkt: 1768,85 °C
Dichte: 3,548 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011250
CAS-Nummer: 1633-05-2
EINECS: 216-643-7
Merck Index: 14,08838