Strontiumcarbonat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
289833-1KG
289833-250G
SIAL289833-1KGEA
95.5
EUR
SIAL289833-1KG
SIAL289833-250G
Strontiumcarbonat, Sigma-Aldrich®
Strontium carbonate
Formel:
CO₃Sr Molecular Weight: 147,63 g/mol Siedepunkt: 2647 °C (1 mmHg) Schmelzpunkt: 1768,85 °C Dichte: 3,548 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011250 CAS-Nummer: 1633-05-2 EINECS: 216-643-7 Merck Index: 14,08838 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...