Magnesiumhydroxidcarbonat Hydrat ≥99,996% (Metall-Basis), Puratronic®
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
Magnesiumcarbonat basisch, Magnesiumcarbonathydroxid, Magnesiumcarbonat basisch hydratisiert
10796.06
10796.14
10796.22
10796.06EA
66.7
EUR
10796.06
10796.14
10796.22
Magnesiumhydroxidcarbonat Hydrat ≥99,996% (Metall-Basis), Puratronic®
Magnesiumhydroxidcarbonat Hydrat
Purity: 99.996%
CAS No.: 39409-82-0
Molecular Formula: MgCO3.Mg(OH)2.xH2O (x≈3)
Formula Weight: 142.63(anhy)
Physical Form: Powder
Appearance: White
Melting Point: dec.
Merck Reference: 14,5660
MDL No.: MFCD00149783
Formel:
MgCO₃·Mg(OH)₂·xH₂O Molecular Weight: 142,63 g/mol (anhy) Siedepunkt: 3600 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: Zersetzung Dichte: 2,16 g/cm³ (25 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00149783 CAS-Nummer: 39409-82-0 EINECS: 235-192-7 Merck Index: 14,5660 |