Magnesiumhydroxidcarbonat leicht (∼40,0 - 45,0% MgO) zur Analyse
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: Magnesiumcarbonat basisch, Magnesiumcarbonathydroxid, Magnesiumcarbonat basisch hydratisiert
211070010 211070025
ACRO211070010EA 32.4 EUR
ACRO211070010 ACRO211070025
Magnesiumhydroxidcarbonat leicht (∼40,0 - 45,0% MgO) zur Analyse
Magnesiumhydroxidcarbonat
Formel: MgCO₃ (linear)
Molecular Weight: 84,31 g/mol
Dichte: 2,16 g/cm³
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07371358
CAS-Nummer: 39409-82-0
EINECS: 235-192-7
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Powder
Assay 40.0 to 45.0 % (MgO)
Chloride (Cl) ≤700 ppm
Sulfate (SO4) ≤3000 ppm
Arsenic (As) ≤2 ppm
Calcium (Ca) ≤7500 ppm
Iron (Fe) ≤400 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm
Soluble matter ≤1 % (in water)
Insoluble matter ≤0.05 % (in acetic acid)